D201154
Dioctyl phthalate
≥99.5%
Sinónimos:
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, DOP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>16 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.2 mmHg ( 93 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
oil
temp. de autoignición
734 °F
impurezas
≤0.05% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n25/D 1.483-1.487
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
0.985-0.987 g/mL at 20 °C
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for acidity ( <=0.003%as phthalic acid
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Clave InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
207 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?