Merck
74882
Supelco
1-Octanosulfonato de sodio monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Ácido 1-octanosulfónico sodium salt monohydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CH2SO3Na · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
234.29
Beilstein:
3574241
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.21
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
sheet
calidad
LiChropur
mol peso
234.29 g/mol
técnicas
ion pair chromatography: suitable
mp
≥300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
El 1-octanosulfonato de sodio monohidratado es un reactivo de par iónico adecuado para la separación de cationes clasificados por la longitud de la cadena de carbono.
Aplicación
El 1-octanosulfonato de sodio monohidratado puede utilizarse como reactivo de par iónico para la determinación de la trigonelina en muestras de café mediante cromatografía de par iónico. También puede utilizarse como aditivo y diluyente de fase móvil en la identificación, el ensayo y el análisis del perfil de impurezas del fármaco a granel metilseleno-L-cisteína (L-SeMC) mediante el método de HPLC de par iónico de fase inversa con detección UV.
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Low pressure ion pair chromatography with amperometric detection for the determination of trigonelline in coffee samples
Sousa MBT, et al.
Food Research International, 114, 223-229 (2018)
Validation of a Stability-Indicating Method for Methylseleno-l-Cysteine (l-SeMC)
Canady K, et al.
Journal of Chromatographic Science, 54(1), 22-27 (2016)
Rapid and simple analysis of paraquat in tissue homogenate by ultra-high performance liquid chromatography.
Merritt, T. J. S., et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 3, 1428-1432 (2011)
Kamila Syslová et al.
Journal of chromatography. A, 1218(21), 3382-3391 (2011-03-15)
A sensitive assay method was developed for a parallel, rapid and precise determination of dopamine and its metabolites, homovanillic acid, 3-methoxytyramine and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, from brain microdialysates. The method consisted of a pre-treatment step, freeze-drying (lyophilization), to concentrate dopamine and
Maria Addolorata Saracino et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 104, 122-129 (2014-12-17)
A new microextraction by packed sorbent (MEPS) procedure coupled to a high-performance liquid chromatographic method has been developed for quantitation of catecholamines (i.e. norepinephrine, epinephrine and dopamine) in innovative biological samples, namely dried plasma and urine spots. Analyses were carried
Protocolos
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.