70289
Sodium 2-naphthalenesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
description
anionic
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
quality
LiChropur™
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
UV absorption
λ: 380 nm Amax: 0.1
λ: 390 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?