Merck
H2766
Sigma-Aldrich
1-Heptanosulfonato de sodio
Sinónimos:
Ácido 1-heptanosulfónico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
C7H15O3SNa
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic (oragnic)
Quality Level
description
anionic
form
powder
mol wt
202.25 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
mp
300  °C (572 °F)
solubility
H2O: ≥100 mg/mL
cation traces
Na: 10.8-12.0 % (w/v) (anhydrous)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
General description
El 1-heptanosulfonato de sodio pertenece al grupo alquilsulfonatos de sodio de tensioactivos. Tiene un grupo de cabeza -SO?3 con sodio y una cadena alquilo unida al grupo de cabeza. El 1-heptanosulfonato sódico tiene un valor de concentración micelar crítica de 0,302 mol/dm3.
El 1-heptanosulfonato de sodio, también conocido como heptanosulfonato de sodio, es un compuesto versátil habitualmente utilizado en experimentos de laboratorio e investigación bioquímica. Actúa como agente de par iónico, tensioactivo y amortiguador, desempeñando un papel crucial en varias aplicaciones. En bioquímica, ayuda con tareas como la purificación de proteínas y la separación de ácidos nucleicos al reducir la tensión superficial para mejorar la mezcla. También actúa como quelante para el análisis de iones metálicos y como amortiguador en experimentos biológicos. El 1-heptanosulfonato de sodio es una opción preferida en la HPLC y los análisis de electroforesis capilar de alto rendimiento, ya que contribuye a la separación de analitos con carga positiva en compuestos orgánicos e inorgánicos, en la investigación de productos farmacéuticos a péptidos.
Application
Se ha utilizado 1-heptanosulfonato de sodio como componente del tampón de fase móvil para el preequilibrado de la columna de cromatografía de líquidos de alto rendimiento.
Reactivo de par iónico para HPLC, incluidos los análisis de péptidos y proteínas.
Biochem/physiol Actions
El 1-heptanosulfonato de sodio sirve como reactivo de par iónico para el análisis de la epinefrina y la norepinefrina en la cromatografía de par iónico (IPC).
Features and Benefits
  • Ideal para investigación en biología celular y bioquímica
  • Gran pureza química adecuada para múltiples aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis of catecholamines in urine by unique LC/MS suitable ion-pairing chromatography
Bergmann ML, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1057(2), 118-123 (2017)
Validated HPLC-Fl method for the analysis of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine biomarkers in human blood
Albu C, et al.
Journal of Fluorescence, 23(3), 381-386 (2013)
Determination of S-adenosylmethionine and S-adenosylhomocysteine from human blood samples by HPLC-FL
Birsan C, et al.
Analytical Letters, 41(10), 1720-1731 (2008)
A R Calhoun et al.
Journal of colloid and interface science, 309(2), 505-510 (2007-03-03)
Measurements have been made to determine the solubility of ethane, C2H6, in aqueous solutions of four different surfactants of the linear alkanesulfonate class at 25 degrees C. The surfactants, sodium 1-pentanesulfonate, sodium 1-hexanesulfonate, sodium 1-heptanesulfonate, and sodium 1-octanesulfonate, all share
Marianna Sikorska et al.
Neurobiology of aging, 35(10), 2329-2346 (2014-04-30)
Although the support for the use of antioxidants, such as coenzyme Q(10) (CoQ(10)), to treat Parkinson's disease (PD) comes from the extensive scientific evidence, the results of conducted thus far clinical trials are inconclusive. It is assumed that the efficacy