70169
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤6% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Sinónimos:
Peptone from casein, Peptone from casein, pancreatic digest
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Peptone from casein, pancreatic digest, Pancreatic digest of casein, suitable for microbiology
origen biológico
bovine milk
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
total nitrogen (N), ≥12%
residuo de ign.
≤10%
pérdida
≤6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
aplicaciones
food and beverages
microbiology
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.