22090
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥6% Amino
Sinónimos:
Peptone from casein, Casein Hydrolysate, Pancreatic hydrolysate of casein, peptone from casein
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Casein Hydrolysate, suitable for microbiology, Nitrogen source in culture media
origen biológico
bovine milk
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
total nitrogen (N), ≥11%
condiciones de almacenamiento
(sealed container)
impurezas
≤3.5% chloride (expressed as NaCl)
residuo de ign.
≤8%
pérdida
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.0 (25 °C)
solubilidad
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brown
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
10-30°C
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.