235601
N,N-Dimethylindoaniline
Dye content 97 %
Sinónimos:
Phenol Blue
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
composition
Dye content, 97%
mp
133-134 °C (lit.)
λmax
608 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-16(2)13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI key
LHGMHYDJNXEEFG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?