241393
N-Phenyl-p-phenylenediamine
98%
Sinónimos:
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
mp
68-72 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL, clear, very dark red (Violet to brown to black solution)
cadena SMILES
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
Clave InChI
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
390.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
199 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?