00456
2-{2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Diclofenac impurity D (PhEur), 2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
clinical testing
InChI
1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI key
RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?