PHR2447
Diclofenac Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-{2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl}acetic acid, 2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
diclofenac
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Brc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)O
InChI
1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
Clave InChI
RABKUCPRNJPBRH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)