383384
5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
126-128 °C/28 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
XTGCUDZCCIRWHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)