Merck
DIUTPS-RO
Roche
Digoxigenina-11-dUTP estable a los álcalis
Sinónimos:
Digoxigenina-11-dUTP estable a los álcalis
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
assay
≥85% (HPLC)
Quality Level
form
solution
mol wt
Mr 1090.7
packaging
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM])
pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM])
pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM])
manufacturer/tradename
Roche
λmax
222 and 292 nm
22430 and 8780
storage temp.
−20°C
General description
La digoxigenina-11-dUTP estable a los álcalis se proporciona en disolución de sal de tetralitio 1 mM.
Application
La digoxigenina-11-dUTP estable a los álcalis se ha utilizado para marcar sondas destinadas a .
hibridación fluorescente in situ (FISH) y reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Nota: cuando este nucleótido se somete a NaOH 0,1 - 0,5 a +15 a +25°C, el resto DIG se mantendrá unido. Es por tanto ideal para su utilización en ADN marcado con DIG que tenga que sobrevivir a la exposición a tratamiento alcalino. Sin embargo, si lo que intenta es hacer una sonda marcada con DIG que pueda separarse mediante desnaturalización alcalina (por ejemplo, durante la deshibridación y la producción de nuevas sondas de transferencia), no utilice esta preparación estable a los álcalis. En cambio, utilice la forma lábil a álcalis del DIG-11-dUTP.
Biochem/physiol Actions
La digoxigenina (DIG)-11-trifosfato de desoxiuridina (dUTP) sustituye al trifosfato de desoxitimidina (dTTP) en la reacción de marcaje aleatorio de cebadores ADN o en el traslado de mellas en una proporción del 35 % de DIG-11-dUTP y un 65 % de dTTP. La DIG-11-dUTP también puede sustituir al dTTP en el marcaje durante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (por ejemplo, con la ADN polimerasa Taq), prolongación en 3′ (con transferasa terminal) y síntesis de ADNc (por ejemplo, con transcriptor o transcriptasa inversa M-MuLV). Es ideal como sustrato para la ADN polimerasa, la ADN polimerasa Taq, la transferasa terminal y la transcriptasa inversa.
Features and Benefits
La digoxigenina se une al trifosfato de desoxiuridina por medio de un enlace éter resistente a álcalis.
Resistencia a álcalis: La preparación es estable en presencia de NaOH 0,1 - 0,5 M entre +15 y +25°C.
Quality
Análisis típico: Al menos el 85 % de DIG-11-dUTP (HPLC, % de área).
Función probada mediante RPL.
Preparation Note
Disolución de trabajo: Recomendamos preparar una mezcla de desoxinucleótidos que contenga dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM, de cada uno); (por ejemplo, para la preparación de una mezcla de 100 μl de nucleótidos, añada 10 μl de dATP, dCTP, dGTP, dTTP (cada uno) a 60 μl de agua, calidad PCR).
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Puede producirse una descomposición de aproximadamente el 5% en 4 semanas entre 15 y 25 °C.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Antony W Shermoen et al.
Current biology : CB, 20(23), 2067-2077 (2010-11-16)
Fast, early embryonic cell cycles have correspondingly fast S phases. In early Drosophila embryos, forks starting from closely spaced origins replicate the whole genome in 3.4 min, ten times faster than in embryonic cycle 14 and a hundred times faster
TRF2 and lamin A/C interact to facilitate the functional organization of chromosome ends
Wood AM, et al.
Nature Communications, 5, 5467-5467 (2014)
The Arabidopsis thaliana DSB formation (AtDFO) gene is required for meiotic double-strand break formation
Zhang C, et al.
The Plant Journal, 72 (2012)
Frequency of aneuploidy in in vitro--matured MII oocytes and corresponding first polar bodies in two dairy cattle (Bos taurus) breeds as determined by dual-color fluorescent in situ hybridization
Nicodemo D, et al.
Theriogenology, 73 (2010)
Cecile Meier et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(3), 476-487 (2009-01-13)
The Janus kinase 2 (JAK2)-signal transducers and activators of transcription (STAT) pathway plays an important role in hematological malignancies. Mutations and translocations of the JAK2 gene, mapped at 9p24, lead to constitutive activation of JAK2 and its downstream targets. The