Merck
11636090910
Roche
Kit de síntesis de sonda DIG para PCR
sufficient for 25 reaction (50 μL final reaction volume)
Sinónimos:
Sistema DIG, sonda
About This Item
UNSPSC Code:
41105500
usage
sufficient for 25 reaction (50 μL final reaction volume)
Quality Level
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
El kit de síntesis de sonda de DIG para PCR contiene una formulación de digoxigenina lábil a álcalis (DIG)-11trifosfato de desoxiuridina (dUTP). Este kit está indicado para la generación eficiente de sondas de ADN marcadas con DIG que son muy sensibles en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las sondas se marcan con DIG-11dUTP (lábil a álcalis) por el método de la PCR. La proporción de DIG-dUTP:dTTP es de 1:2.
El kit de síntesis de sonda de DIG para PCR contiene la mezcla de ADN polimerasa de alta fidelidad Expand. Esta robusta mezcla enzimática con actividad de verificación y corrección polimerizará sondas de 40 pb de longitud hasta 5 kb utilizando como plantilla un plásmido de ADN de 10 pg y10 ng de ADN genómico. Las sondas marcadas con DIG son estables durante un año.
Application
Las sondas de ADN marcadas con digoxigenina (DIG) producidas a partir del kit de síntesis de sondas DIG para PCR son idóneas para la detección de genes de pocas copias o de copia única de ARNm raros en las técnicas Southern y northern. Las sondas de ADN marcadas con DIG también se han utilizado para marcar el ADN durante la hibridación in situ.
La concentración de la mezcla de dUTP-nucleótido suministrada puede ajustarse según la longitud de la sonda. La eficacia del marcaje puede determinarse rápidamente en un gel de agarosa.
Es posible deshibridar y producir nuevas sondas múltiples veces de las membranas si se sigue el protocolo del prospecto del envase.
Una reacción de marcaje para PCR (50 μl) producirá normalmente suficiente sonda para una disolución de hibridación de 20 ml. El kit puede utilizarse para 25 reacciones (50 μl).
Packaging
1 kit que contiene 6 componentes.
Quality
La función de cada lote del kit de síntesis de sonda DIG para PCR se prueba en la PCR. Los productos de amplificación se analizan utilizando la técnica Southern en el genoma.
En las condiciones de PCR como las descritas en el prospecto de este envase, la reacción de control genera un producto de amplificación de 442 pares de bases. Debido a las múltiples incorporaciones de DIG-dUTP durante el proceso de PCR, el peso molecular de los productos de la PCR aumenta significativamente en comparación con el producto no marcado de PCR. Después de la hibridación del producto de la PCR con 10μg de ADN genómico humano seguida de detección quimioluminiscente se detecta un patrón de fragmento específico.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Enzyme Mix, Expand High Fidelity 3.5 U/μl
  • PCR DIG Probe Synthesis Mix, containing dATP, dCTP, dGTP (2 mM each) 10x concentrated
  • PCR Buffer with MgCl2 10x concentrated
  • dNTP Stock Solution, containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (2 mM each), pH 7.0 10x concentrated
  • Control Template, plasmid DNA in Tris/EDTA buffer, pH 8.0. The 5-kb plasmid contains the cDNA for the human tissue-type plasminogen activator (tPA) 20 pg/μl
  • Control PCR Primer Mix, containing 50 pmol of each primer, control PCR primer 1 and 2 2 mM each
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
N Toplu et al.
Veterinary pathology, 48(3), 576-583 (2010-05-13)
The present study describes the pathologic changes and cellular apoptosis in the central nervous system (CNS) of fetal and neonatal small ruminants infected with border disease virus (BDV), as demonstrated by immunohistochemistry and in situ hybridization. Abortions of ewes and
Takato Sugiyama et al.
Cell reports, 26(12), 3400-3415 (2019-03-21)
18S non-functional rRNA decay (NRD) eliminates non-functional 18S rRNA with deleterious mutations in the decoding center. Dissociation of the non-functional 80S ribosome into 40S and 60S subunits is a prerequisite step for degradation of the non-functional 18S rRNA. However, the mechanisms
Jean-Félix Dallery et al.
Molecular plant pathology, 20(6), 831-842 (2019-03-30)
The role of histone 3 lysine 4 (H3K4) methylation is poorly understood in plant pathogenic fungi. Here, we analysed the function of CclA, a subunit of the COMPASS complex mediating H3K4 methylation, in the brassica anthracnose pathogen Colletotrichum higginsianum. We
Alix Warburton et al.
PLoS genetics, 14(1), e1007179-e1007179 (2018-01-25)
Integration of human papillomavirus (HPV) genomes into cellular chromatin is common in HPV-associated cancers. Integration is random, and each site is unique depending on how and where the virus integrates. We recently showed that tandemly integrated HPV16 could result in
Handeng Liu et al.
Parasitology research, 112(3), 1011-1020 (2012-12-21)
Microsporidia are a group of obligate intracellular parasites of medical and agricultural importance, which can infect almost all animals, including human beings. Using the genome data of Nosema bombycis, four families of miniature inverted-repeat transposable elements (MITEs) in ribosomal DNA
Artículos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Ver todo