Merck
11669915001
Roche
ELISA para proliferación celular, BrdU (quimioluminiscente)
Sinónimos:
BrdU, proliferación celular
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
uso
sufficient for ≤1,000 tests
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
ELISA: suitable
método de detección
chemiluminescent
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunoanálisis quimioluminiscente para la cuantificación de la proliferación celular basado en la medición de la incorporación del BrdU durante la síntesis de ADN:  una alternativa no radioactiva al análisis de incorporación de la [3H]-timidina.
Especificidad
El conjugado de anticuerpos reacciona con el análogo de la timidina 5-bromo-2′-desoxiuridina (BrdU) y con el BrdU incorporado en el ADN. Para unirse al BrdU incorporado al ADN, el ADN marcado con BrdU tiene que desnaturalizarse. El anticuerpo no experimenta reacción cruzada con ningún componente celular endógeno, como la timidina, la uridina o el ADN.
Aplicación
ELISA de proliferación celular, BrdU (quimioluminiscente) se ha utilizado:
  • para el ensayo de proliferación con bromodesoxiuridina (BrdU) en los astrocitos ReN y primarios
  • para probar el efecto del imatinib en la proliferación de células de neuroblastoma mediante el ensayo de incorporación de BrdU
  • para comprobar el efecto del palbocilib en la inhibición del ciclo celular mediante la incorporación de BrdU en las líneas celulares primarias pancreáticas del paciente
El ELISA de proliferación celular, BrdU (quimioluminiscente) pertenece a la segunda generación, mejorada, de kits para medir la síntesis de ADN. Es una alternativa no radiactiva sencilla, rápida y precisa para cuantificar la proliferación celular basada en la medición de la incorporación del BrdU durante la síntesis de ADN en las células que se están replicando (durante el ciclo celular). Por tanto, el ELISA de proliferación celular puede utilizarse in vitro en muchos sistemas celulares diferentes. Por ejemplo:
  • Detección y cuantificación de la proliferación celular inducida por factores de crecimiento y citocinas
  • Determinación de los efectos inhibidores o estimulantes de varios compuestos sobre la proliferación celular en la investigación medioambiental y biomédica, y en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria
  • Medición de la inmunorreactividad de los linfocitos estimulados por mitógenos o antígenos
  • Análisis de la quimiosensibilidad de las células tumorales a diferentes citostáticos en la investigación médica
Envase
1 kit que contiene 7 componentes.
Componentes
  1. Reactivo de marcaje BrdU, conc x1 000
  2. FixDenat
  3. Anti-BrdU-POD 4. Disolución de dilución de anticuerpos
  4. Tampón de lavado PBS, conc. x10
  5. Componente de sustrato A
  6. Componente de sustrato B
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • BrdU Labeling Reagent
  • FixDenat ready-to-use
  • Anti-BrdU-peroxidase antibody
  • Antibody Dilution Solution ready-to-use
  • ready-to-use 10x concentrated
  • Substrate Component A
  • Substrate Component B
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiao-Feng Wang et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5917-5923 (2015-08-25)
Epirubicin, an anthracycline derivative, is one of the main line treatments for brain tumors. The aim of the present study was to verify that epirubicin alters the growth and morphological characteristics of U‑87 glioma cells. In the present study, the
Valerio Ciccone et al.
Oncotarget, 9(17), 13353-13365 (2018-03-24)
Nitric oxide (NO) exerts conflicting effect on tumor growth and progression, depending on its concentration. We aimed to characterize the anti-cancer activity of a new NO donor, Ni(SalPipNONO) belonging to the class of metal-nonoates, in epithelial derived tumor cells, finally
Diego S D'Astolfo et al.
Cell, 161(3), 674-690 (2015-04-25)
Modulation of protein function is used to intervene in cellular processes but is often done indirectly by means of introducing DNA or mRNA encoding the effector protein. Thus far, direct intracellular delivery of proteins has remained challenging. We developed a
Juliann E Kosovec et al.
Oncotarget, 8(59), 100421-100432 (2017-12-17)
Esophageal adenocarcinoma (EAC) is a deadly disease with limited therapeutic options. In the present study, we determined the preclinical efficacy of CDK4/6 inhibitor abemaciclib for treatment of EAC. In vitro, apoptosis, proliferation, and pathway regulation were evaluated in OE19, OE33
Caixia An et al.
International journal of oncology, 54(4), 1195-1208 (2019-04-11)
Emerging studies have reported that coatomer protein complex subunit β2 (COPB2) is overexpressed in several types of malignant tumor; however, to the best of our knowledge, no studies regarding COPB2 in gastric cancer have been published thus far. Therefore, the present study
Artículos
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Ver todo