Documentos clave
MG500
Sigma-Aldrich
May-Grünwald Stain
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
0.25 % (w/v) in methanol
técnicas
microbe id | staining: suitable
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
May-Grünwald Stain has been employed to stain neutrophil granules and granulocyte inclusion bodies. May-Grünwald-Giemsa might be useful in the diagnosis of Malassezia folliculitis, a fungal mediated disorder.
Aplicación
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Nota de preparación
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nuria Castro-Bravo et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1405-1405 (2017-08-10)
An extracellular layer of exopolysaccharides (EPS) covers the surface of some
Resveratrol induces human K562 cell apoptosis, erythroid differentiation, and autophagy.
Yan HW, Hu WX, Zhang JY, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(6), 5381-5388 (2014)
Roberto Gozalbo-Rovira et al.
International journal of molecular sciences, 22(3) (2021-01-28)
The gut microbiota has emerged as a key factor in the pathogenesis of intestinal viruses, including enteroviruses, noroviruses and rotaviruses (RVs), where stimulatory and inhibitory effects on infectivity have been reported. With the aim of determining whether members of the
Shirin Hasan et al.
Surgery, 162(4), 901-916 (2017-07-19)
Anemia of critical illness is resistant to exogenous erythropoietin. Packed red blood cells transfusions is the only treatment option, and despite related cost and morbidity, there is a need for alternate strategies. Erythrocyte development can be divided into erythropoietin-dependent and
Jianbing Zhang et al.
PLoS genetics, 14(9), e1007665-e1007665 (2018-09-25)
Heme-iron recycling from senescent red blood cells (erythrophagocytosis) accounts for the majority of total body iron in humans. Studies in cultured cells have ascribed a role for HRG1/SLC48A1 in heme-iron transport but the in vivo function of this heme transporter
Contenido relacionado
Información sobre los estudios clínicos de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades sanguíneas, incluidos el tratamiento, la prevención y los tintes y colorantes utilizados en las pruebas hematológicas.
Información sobre los estudios clínicos de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades sanguíneas, incluidos el tratamiento, la prevención y los tintes y colorantes utilizados en las pruebas hematológicas.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Ver todo