Documentos clave
ZSTWIN0A1
Milli-Q
Adaptador de nivel del depósito
Transmits tank pure water feeding level information to Milli-Q® IQ 7000 and EQ 7000 systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
Descripción general
Este sensor electrónico transfiere información sobre el nivel del depósito a los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7000 y Milli-Q® EQ 7000. Detiene el suministro de agua desde un depósito vacío y le permite comprobar los niveles de agua disponibles en el depósito antes de dispensar agua, evitando así la entrada de aire en el sistema.
Aplicación
Transmite información sobre el nivel de agua de alimentación purificada del depósito de polietileno (PE) a los sistemas de purificación de agua ultrapura Milli-® Q IQ 7000 y Milli-Q® EQ 7000.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany