TANKMPK01
Filtro de venteo para tanque de PE (agua de tipo II)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Sinónimos:
Filtro de ventilación
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
H
9 cm (3.5 in.)
pore size
0.45 μm pore size
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs™ Essential
shipped in
ambient
General description
Se utiliza un filtro de ventilación para filtrar el aire que entra en el depósito de agua. Cuando se vacía el depósito de agua, el aire que entra en el sistema atraviesa el filtro.
Los filtros de ventilación contienen una combinación de medios de purificación cuidadosamente seleccionados para eliminar contaminantes atmosféricos que podrían reducir la calidad del agua purificada almacenada.
Los cartuchos del filtro son de polipropileno, polietersulfona (PES) y estireno-acrilonitrilo (SAN). Los cartuchos se montan cuidadosamente siguiendo un proceso sin diclorometano (DCM).
El filtro de ventilación se sustituye una vez al año para obtener unos resultados óptimos.
Para utilizar con depósitos de PE de 30/60/100 l alimentados con agua purificada Elix® tipo II producida por los sistemas AFS® Essential y Elix® Advantage/Essential/Reference.
Application
Features and Benefits
- Carbón activo para la absorción de sustancias orgánicas volátiles.
- Lecho de cal sodada para eliminar el dióxido de carbono.
- Filtro hidrófobo de 0,65 μm para evitar la entrada de partículas y bacterias en el depósito.
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: Análisis generales de laboratorio
- Indicaciones de uso: Purificación del aire
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona aire filtrado a través de membranas de 0,65 μm. Consulte la sección Utilización del sistema de la guía del usuario del sistema (suministrada con el sistema)
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
- Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.