Merck
Todas las fotos(8)
Key Documents
ZIX7010P0C
Milli-Q
Sistema de agua purificada Milli-Q® IX con dispensador E-POD®
greener alternative
output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water, The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 10 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Sinónimos:
Sistema de agua purificada Milli-Q® IX 7010 con dispensador E-POD®
About This Item
UNSPSC Code:
41104202
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® IX
packaging
pkg of 1 unit (System + E-POD®)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
10 L/hr flow rate
200 L/day max. usage
29.7 kg operating weight (65 lb)
~2 L/min distribution flow rate
H × D × W
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.), E-POD®
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
conductivity
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
greener alternative category
General description
Esta referencia incluye el sistema y un dispensador E-POD® .
Sistema de purificación de agua Milli-Q® IX 7010
El sistema Milli-Q® IX 7010 es una solución inteligente, compacta, ergonómica y sin mercurio para la purificación de agua que proporciona agua purificada de alta calidad constante bajo demanda.
El sistema cuenta con tres componentes separados y distintos:
  • La unidad de producción de agua purificada ofrece una instalación flexible y un mantenimiento simplificado.
  • El depósito inteligente de almacenamiento de agua purificada permite la máxima protección contra cualquier fuente externa de contaminación.
  • La unidad de punto de suministro E-POD® rediseñada proporciona un acceso rápido y cómodo al agua purificada presurizada. Una gran pantalla táctil permite una interacción intuitiva y muestra datos esenciales para tranquilidad completa del usuario. Se pueden utilizar hasta dos dispensadores E-POD® con cada unidad de producción IX en diferentes ubicaciones dentro del mismo laboratorio o en laboratorios adyacentes.
El dispensador E-POD®
siempre tiene acceso rápido y cómodo a agua purificada presurizada de tipo II. Este dispensador ergonómico es compacto e intuitivo de usar, lo que contribuye a un entorno de trabajo eficiente. Las funciones esenciales del sistema siguen al alcance de la mano en la interfaz de la pantalla táctil del E-POD®.
Application
El sistema de purificación de agua Milli-Q® IX 7010 produce agua purificada (tipo II).
  • Para aplicaciones críticas de laboratorio como: preparación de medios de cultivo para microbiología, disoluciones de tinción para histología y citología, inmunohistoquímica (IHC), geles y tampones de electroforesis, inmunoelectrotransferencia, inmunoanálisis (ELISA, RIA), pruebas de disolución de fármacos, demanda biológica de oxígeno (BOD), demanda química de oxígeno (COD), espectroscopia UV/Vis, valoración, etc. También puede utilizarse para preparar muestras para fluorometría láser, en la síntesis y caracterización de membranas para pilas de combustible o en la síntesis de nanocompuestos por electroquímica.
  • Para aplicaciones generales de laboratorio: Preparación de la muestra (dilución, extracción...), preparación de tampones y reactivos, enjuague del material de vidrio, etc.
  • Para abastecer instrumentos de laboratorio como autoclaves, lavavajillas, cámaras climáticas y de ensayos de estabilidad, analizadores clínicos y teñidores de portaobjetos, generadores de hidrógeno y sistemas de agua ultrapura (por ejemplo el sistema Milli-Q® IQ 7000).
Dispensador E-POD®
  • El dispensador remoto E-POD® está diseñado para proporcionar un suministro flexible de agua purificada de tipo II con caudales variables y dispensación volumétrica.
Features and Benefits
Milli-Q® IX 7010 Pure Water System
  • Delivers pure water quality that meets Pharmacopeia and ISO requirements.
  • Easy to use with carefree maintenance.
  • Delivers reliable Type 2 pure water with continuous quality monitoring.
  • Compact with space-saving installation options.
  • Mercury-free ech2o® lamps use UVC LED technology to inactivate bacteria.
  • Uses IPAK Gard® pre-treatment cartridge protects the reverse osmosis (RO) membrane to improve system performance.
  • Elix® electrodeionization (EDI) module delivers consistently superior quality pure water with no maintenance and at low running costs.
  • Intelligent pure water storage solution provides multi-targeted protection from bacterial, particulate, and CO2 contamination by using bactericidal UV lamp, a vent filter, automatic sanitization module (ASM), and an overflow sensor.
  • Automatic e-record archiving.
  • Integrated, simplified data management.
E-POD® Dispenser
  • Provides pressurized pure water, up to 2 L/min.
  • 3 different final filters can be connected to target specific contaminants and remove them right when dispensing pure water.
  • 5" touchscreen with bright, colored LCD display is easy to read and convenient to use, even with gloves on. It is located at eye level and orientable (120°).
  • Navigation in operating and dispensing modes is intuitive, without spending time going through multiples menus to find the information.
  • Graphic icons on the display allow all users to quickly and easily operate the system.
  • Comprehensive information displayed on the screen (water quality, system status, tank level, operating mode, volume dispensed) allows to always dispense the expected water quality.
  • Two modes to dispense pure water:
  • Variable flow (2 different flows, thanks to the dispensing wheel: low flow and full flow up to 2 L/min).
  • Volumetric water dispensing automatically delivers a specific water volume, from 20 mL to 100 L (in 1 mL increments).
  • The water dispenser has more than 1,500 positions (up to 30 horizontal notched positions, 360° around, and 54 vertical notched positions). Hence, daily operations are easier because the dispenser is well adapted to the size and shape of all the containers used in the laboratory.
  • Can be installed on a wall-mounted horizontal articulated extension, allowing for maximum bench space.
MyMilli-Q Digital Services
Be fully supported by MyMilli-Q Remote Care online monitoring and service capability, for your lab′s maximum productivity.
  • Immediate and customizable notifications of system alerts and alarms 24/7, by e-mail and SMS.
  • Real-time system information, performance, water quality data and more on your computer or mobile device.
  • Rapid, online diagnostics – and even remote repairs possible – by our service team.
  • Full data traceability and effortless data access and retrieval capabilities facilitate audit preparation and lab accreditation.
  • Online management of your service and consumable contracts.
Un producto alternativo más ecológico: En el sistema Milli-Q® IX 7010 se han evaluado 7 dimensiones que tienen un impacto crucial en el calentamiento global: energía y emisiones, agua, embalaje, materiales, proveedores y fabricación, economía circular, y usabilidad e innovación. Oficialmente galardonado con la etiqueta de producto alternativo más ecológico (Greener Alternative Product), certificamos que el sistema Milli- Q® IX 7010 consume menos electricidad, agua y plástico, y que carece por completo de mercurio. Vea la tarjeta de puntuación Diseño para la sostenibilidad (DfS) (Design for Sustainability) del sistema Milli-Q® IX 7010.
Other Notes
Componentes necesarios pero no incluidos:
  • Junto con este número de referencia, debe solicitarse una caja específica del país con el manual del usuario en el idioma correspondiente y el cable adaptado a la red eléctrica local.
  • El precio indicado corresponde actualmente sólo al número de referencia anterior.
  • Está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo. Además de esta referencia, debe solicitarse un depósito de almacenamiento Milli-Q® IQ/IX de 25 l, 50 l o 100 l y cualquier dispensador remoto E-POD adicional®.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio técnico
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Artículos
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Contenido relacionado
Agua purificada de tipo II desde el grifo. Los sistemas Milli-Q® IX son compactos, ofrecen 4 caudales, 3 tamaños de depósito y supervisión de la calidad directamente en la interfaz de la pantalla táctil del dispensador.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
Agua purificada de tipo II desde el grifo. Los sistemas Milli-Q® IX son compactos, ofrecen 4 caudales, 3 tamaños de depósito y supervisión de la calidad directamente en la interfaz de la pantalla táctil del dispensador.
Agua purificada de tipo II desde el grifo. Los sistemas Milli-Q® IX son compactos, ofrecen 4 caudales, 3 tamaños de depósito y supervisión de la calidad directamente en la interfaz de la pantalla táctil del dispensador.
Ver todo