Key Documents
IX7XUVKT1
Milli-Q
Kit de lámpara UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
ech2o®
parameter
265 nm (wavelength)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
General description
Este kit de lámpara bactericida echde 2o® incluye 2 lámparas LED UV sin mercurio para sustitución en el Milli-Q® IX 7003/05/10/15 y 1 para el ASM de los depósitos de almacenamiento Milli-Q® IQ/IX.
Application
El kit de lámpara ech2o® se utiliza para limitar el desarrollo de biopelícula en el sistema y el depósito de almacenamiento.
Features and Benefits
  • Ambas lámparas UV son UV-LED y no contienen mercurio.
  • Emite UV a 265 nm para limitar el crecimiento bacteriano.
Legal Information
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany