Documentos clave
ZFTPS42TC
Milli-Q
Sensor de nivel
For use with Milli-Q® HX and HR 7000 Water Purification Systems
Sinónimos:
Sensor de nivel 35X HT 4-20mA
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
envase
pkg of 1 unit
Parámetros
pressure range at 1 bar (30 bar)
temp. range at -20 to 150 °C (storage)
compatibilidad
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
Estos transmisores piezorresistivos están especialmente diseñados para aplicaciones en biorreactores y autoclaves. Los transmisores pueden utilizarse a una temperatura de hasta +150 °C, temperatura a la que pueden trabajar de forma continua.
El elemento sensor es un chip de silicio micromaquinado. Un sensor de temperatura independiente está asociado con el elemento de medición de presión.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany