XX1514702
Base y tapón para filtración a vacío Millipore
47 mm, Glass frit support
Sinónimos:
Kit de filtración Millipore
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
técnicas
vacuum filtration: suitable
Diámetro
47 mm
filtración área
9.6 cm2
Adaptador
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Base y tapón de vidrio, 47 mm, soporte de frita de vidrio
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio de 47 mm Millipore y el kit MilliSolve Millipore.
Base y tapón de vidrio, 47 mm, soporte de frita de vidrio
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio de 47 mm Millipore y el kit MilliSolve Millipore.
Aplicación
47 mm, soporte de frita de vidrio