Key Documents
XX1014744
Millipore
Matraz de filtración al vacío con brazo lateral Millipore
4L, Threaded side-arm
Sinónimos:
Borosilicate glass flask
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
technique(s)
vacuum filtration: suitable
flask capacity
4 L
fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Matraz de filtración al vacío con brazo lateral Millipore
4 l, brazo lateral roscado
Estos matraces con brazo lateral están diseñados para utilizar en procedimientos de filtración al vacío con portafiltros de vidrio Millipore clásicos.
Este artículo es un accesorio para varios kits.
Características y beneficios:
• El brazo lateral se conecta a la fuente de vacío con una manguera de D.I. de 3/8 pulg.
• Los matraces de 1 l y 4 l aceptan el tapón perforado No. 8
• El matraz de 125 ml acepta el tapón No. 5
Aplicaciones:
Filtración al vacío utilizando los portafiltros clásicos
Application
4 l, brazo lateral roscado