Key Documents
SYMBWFS01
Millipore
Kit de sensor de rebosamiento de residuos Steritest® Symbio
For solid container, for use with Steritest® Symbio pump
Sinónimos:
Ayuda para el control de llenado
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
material
PBT housing (reinforced glass fibers)
polycarbonate ( hood, reinforced glass fibers)
thermoplastic polyurethane (TPU) (Buttons)
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
General description
El kit de sensor de rebosamiento de residuos Steritest® Symbio para recipiente de sólidos es un accesorio de las bombas Steritest® Symbio. El kit evita el derrame de líquidos y la interrupción de la prueba avisando al usuario mediante una señal acústica audible y una alerta visual en la pantalla de la bomba Steriest® Symbio cuando el depósito de residuos está casi lleno. Puede finalizarse el ensayo que esté en marcha antes de vaciar o sustituir el recipiente.
Application
El kit de sensor de rebosamiento de residuos Steritest® Symbio para recipientes de sólidos se utiliza para evitar que el contenedor de residuos líquidos se desborde y es especialmente útil cuando el contenedor de residuos se coloca fuera de la vista del operario.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany