Key Documents
SLFG025
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófobo Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-FG, Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
H
19.7 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
gas
fitting
female Luer-Lok® inlet
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Descripción de los filtros de jeringa Millex® no estériles con membrana hidrófoba Fluoropore (PTFE):
• Ideal para filtrar muestras en disolventes orgánicos. También puede utilizarse para evitar el retroceso de la humedad atmosférica en las aplicaciones de venteo.
• Amplia compatibilidad química y excelente resistencia al disolvente con disoluciones orgánicas
• Disponible en tamaños de poro de 0,20 µm, 0,45 µm y 5,0 µm y tres diámetros para ajustarse a sus requisitos
• La carcasa está hecha de un polietileno de alta densidad y pocos extraíbles (HDPE) o de polipropileno.
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (-------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Eliminación de partículas finas y clarificación de disoluciones orgánicas, filtración de ventilación, esterilización de gases
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13