Key Documents
SLGP05010
Millipore
Filtro en línea de polietersulfona Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb
Sinónimos:
Filtro de jeringa de PES de 0,22 μm., Filtro en línea Millex GP, Filtro en línea de PES Express PLUS, Millex®, Millex® GP50, filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
3.3 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
~390 mL/min water flow rate at 15 psig
technique(s)
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
volume
4000-8000 mL
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
fitting
inlet/outlet hose barb (1/4-1/2 in., with Female Luer slip interior)
shipped in
ambient
General description
El filtro Millex-GP50 con soporte bidireccional es un filtro esterilizante para disoluciones acuosas. Eliminará microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos con tamaños superiores a 0,22 micras (μm). El filtro Millex-GP50 estéril es apirógeno y atóxico. Este producto de un solo uso consiste en una membrana de filtración de 0,22 μm encerrada herméticamente en una carcasa acrílica.
Application
Esterilización por filtración de medios de cultivo de tejidos, aditivos,amortiguadores y agua.
Preparation Note
  • Para su uso con una bomba peristáltica, se recomienda una transmisión y un cabezal de la bomba que ofrezca una velocidad constante de 60 revoluciones por minuto (rpm). Esto genera un caudal promedio de 100 ml/min.
  • Tubos recomendados: tubos de caucho de silicona o de látex de 4-9,5 mm de diámetro interno.
Other Notes
  • Para su uso con una bomba peristáltica, se recomienda una transmisión y un cabezal de la bomba que ofrezca una velocidad constante de 60 revoluciones por minuto (rpm). Esto genera un caudal promedio de 100 ml/min.
  • Tubos recomendados: tubos de caucho de silicona o de látex de 4-9,5 mm de diámetro interno.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13