Documentos clave
SLFG750
Millipore
Filtro de ventilación de PTFE hidrófobo Millex
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Sinónimos:
Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm., Filtro de ventilación Millex-FG, filtro en línea de vacío
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Millex
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diámetro
50 mm
filtración área
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
57 mm
Matriz
Fluoropore®
tamaño de poro
0.2 μm
entrada
gas
sample type organic solution(s)
Adaptador
1/8 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los filtros de jeringa Millex con membrana Fluoropore hidrófoba son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles; también pueden utilizarse filtros con membrana Fluoropore para la esterilización o la clarificación de disoluciones orgánicas. Las unidades de filtración Millex de 50 mm son especialmente útiles para la protección de los conductos de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.
Características Beneficios:
•Unidades Millex de 50 mm ideales para la protección de la línea de vacío
•Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex son bidireccionales en flujo
Aplicaciones:
Esterilización de gases, Protección de líneas de vacío, Ventilación de recipientes estériles, Esterilización y clarificación de disoluciones orgánicas
Aplicación
  • Sterilizing Gases
  • Vacuum Line Protection,
  • Venting Sterile Containers
  • Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Características y beneficios
  • Ideal for vacuum line protection
  • Bi-directional in flow
Información legal
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is the Millex-50 catalog #SLFG75000 the same as Aervent-50 catalog #MTGR75000?
    1 answer
    1. Yes, SLFG75000 and MTGR75000 are the same