Key Documents
SLFH050
Millipore
Filtro de ventilación de PTFE hidrófobo Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinónimos:
Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,45 μm., Filtro de ventilación Millex-FH, filtro en línea de vacío
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Millex®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥20 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
matrix
Fluoropore®
pore size
0.45 μm
input
gas
sample type organic solution(s)
fitting
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
shipped in
ambient
General description
El protector de línea de vacío Millex®-FG/FH/FA es una unidad de filtración no estéril y no pirógena, fabricada en polipropileno con pantallas de refuerzo de filtro bidireccionales. Se precinta una membrana hidrófoba de PTFE no laminada de 0,2 μm y 50 mm de diámetro entre los refuerzos de la pantalla. El filtro está diseñado principalmente para la filtración en línea de aire o gases, para la ventilación de aire de recipientes cerrados presurizados, la filtración de líquidos no acuosos como disolventes de HPLC y como una barrera de humedad entre una fuente de vacío y el recipiente evacuado. El protector de la línea de vacío Millex®-FG/FH/FA resistirá la esterilización en autoclave repetida durante al menos 10 veces.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13