Documentos clave
SCWP02500
Millipore
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 8,0 μm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 8 µm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
Parámetros
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
135 μm
extraíbles gravimétricos
6%
índice de refracción
n/D 1.515
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
8.0 μm pore size
84 % porosity
capacidad
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punto de burbuja
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: SCWP
Aplicación
  • QC de depósitos de retención de líquidos
  • Supervisión de líquidos
  • Supervisión atmosférica
  • Recogida de partículas
  • Análisis de partículas
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Occupational exposure of hairdressers to [14C]-para-phenylenediamine-containing oxidative hair dyes: a mass balance study
Hueber-Becker F, et al.
Food And Chemical Toxicology null
GROWTH AND PHOSPHORUS UPTAKE BY THE TOXIC DINOFLAGELLATE ALEXANDRIUM CATENELLA (DINOPHYCEAE) IN RESPONSE TO PHOSPHATE LIMITATION1
Jauzein C, et al.
Journal of Phycology null
V K Lutsenko et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 135(6), 559-562 (2003-08-26)
Proline, cyclo(Pro-Gly), and acyl-prolyl-containing dipeptide GVS-111 decreased synaptoneurosome membrane potential in a Ca2+-free medium. The efficiency of these preparations decreased in the following order: GVS>cyclo(Pro-Gly)>proline. Depolarization responses induced by endogenous nootropic agent cyclo(Pro-Gly) was dose-dependent and saturable; the threshold concentration