Documentos clave
AP3212450
Millipore
PET Membrane Filter
Millipore, filter diam. 124 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Woven Mesh Spacer, Dacron, 124 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
PET membrane
plain filter
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Diámetro
124 mm
diám. del filtro
124 mm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Filter Code: AP32
Filter Type: Net filter
Aplicación
  • Combining multiple filtration steps
  • Preventing upstream and downstream filters from blinding