Documentos clave
SCT122
Millipore
Tinción de ácidos nucleicos GelRed® 10000X DMSO
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Sinónimos:
Fluorescent DNA gel stain
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.31
técnicas
PCR: suitable
método de detección
fluorometric
Descripción general
GelRed es un colorante fluorescente de los ácidos nucleicos sensible, estable y medioambientalmente inocuo diseñado para sustituir al muy tóxico bromuro de etidio (EtBr) para la tinción del ADN bicatenario y monocatenario o el ARN en geles de agarosa o geles de poliacrilamida. GelRed y el EtBr tienen prácticamente los mismos espectros (Figura 1), por lo que es posible sustituir directamente el EtBr con GelRed sin cambiar el sistema de obtención de imágenes existente. Además, GelRed es mucho más sensible que el EtBr (Figura 2).
El colorante no es citotóxico ni mutágeno a concentraciones muy superiores a las concentraciones de trabajo utilizadas en la tinción de geles. GelRed ha superado con éxito las pruebas de seguridad medioambiental de conformidad con el título CCR 22 Caracterización de residuos peligrosos, en virtud de las cuales GelRed no está clasificado como residuo peligroso.
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (302 o 312 nm)
Emisión: Bromuro de etidio, filtro SYBR o filtro GelStar
Aplicación
Categoría de investigación
Cultivo celular
Detección de ácidos nucleicos
GelRed es un colorante fluorescente de los ácidos nucleicos diseñado para sustituir al muy tóxico bromuro de etidio (EtBr) para la tinción del ADN bicatenario y monocatenario o el ARN en geles de agarosa o geles de poliacrilamida.
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Calidad
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (302 o 312 nm)
Emisión: Bromuro de etidio, filtro SYBR o filtro GelStar
Forma física
Líquido
Almacenamiento y estabilidad
GelRed es un colorante muy estable. Conservar GelRed a temperatura ambiente, protegido de la luz. Puede producirse precipitación del colorante a temperaturas inferiores, provocando una señal más baja o la aparición de precipitados en la superficie del gel. Si esto ocurre, caliente la disolución a 45-50°C durante dos minutos y agite en Vórtex. Proteger de la luz.
Información legal
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)