Key Documents
SCT123
Millipore
Tinción de ácidos nucleicos GelRed® X10000 DMSO
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Sinónimos:
Fluorescent DNA gel stain
About This Item
UNSPSC Code:
41105321
NACRES:
NA.31
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for nucleic acid staining
detection method
fluorometric
General description
GelRed es un colorante fluorescente de los ácidos nucleicos sensible, estable y medioambientalmente inocuo diseñado para sustituir al muy tóxico bromuro de etidio (EtBr) para la tinción del ADN bicatenario y monocatenario o el ARN en geles de agarosa o geles de poliacrilamida. GelRed y el EtBr tienen prácticamente los mismos espectros (Figura 1), por lo que es posible sustituir directamente el EtBr con GelRed sin cambiar el sistema de obtención de imágenes existente. Además, GelRed es mucho más sensible que el EtBr (Figura 2).
El colorante no es citotóxico ni mutágeno a concentraciones muy superiores a las concentraciones de trabajo utilizadas en la tinción de geles. GelRed ha superado con éxito las pruebas de seguridad medioambiental de conformidad con el título CCR 22 Caracterización de residuos peligrosos, en virtud de las cuales GelRed no está clasificado como residuo peligroso.
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (302 o 312 nm)
Emisión: Bromuro de etidio, filtro SYBR o filtro GelStar
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Detección de ácidos nucleicos
GelRed es un colorante fluorescente de los ácidos nucleicos diseñado para sustituir al muy tóxico bromuro de etidio (EtBr) para la tinción del ADN bicatenario y monocatenario o el ARN en geles de agarosa o geles de poliacrilamida.
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Quality
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (302 o 312 nm)
Emisión: Bromuro de etidio, filtro SYBR o filtro GelStar
Physical form
Líquido
Storage and Stability
GelRed es un colorante muy estable. Conservar GelRed a temperatura ambiente, protegido de la luz. Puede producirse precipitación del colorante a temperaturas inferiores, provocando una señal más baja o la aparición de precipitados en la superficie del gel. Si esto ocurre, caliente la disolución a 45-50°C durante dos minutos y agite en Vórtex. Proteger de la luz.
Legal Information
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.