Key Documents
SCM304
Sigma-Aldrich
3dGRO® Medio de expansión de organoides de colon humano
Complete serum-free organoid media for the expansion and long-term 3D culture of human intestinal colon organoids.
Sinónimos:
Colon Organoid Culture Media, Intestinal Organoid Culture Media
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
osmolality
350-375 mOsm
application(s)
cell analysis
General description
El medio de expansión de organoides de colon humano 3dGRO® es un medio completo sin suero listo para usar para la expansión y el cultivo prolongado de organoides de colon humanos. El medio ha sido validado para utilizar con organoides de colon derivados de iPSC humanas 3dGRO® (Nº de ref. SCC300). Los organoides de colon que se propagan en el medio expresan marcadores específicos del colon, entre ellos los marcadores del intestino primitivo distal CDX2, la anhidrasa a-carbónica II (CA-II), la anhidrasa a-carbónica IV (CA-IV) y los marcadores de las células caliciformes mucina-2 y mucina-5B.
Application
Medios completos sin suero para la expansión y el cultivo en 3D prolongado de organoides de colon intestinal humano.
Categoría de investigación:
  • Cultivos celulares
  • Investigación en células madre
Quality
Aspecto (color): Transparente/sin partículas (líquido rojo)
Osmolalidad: 350-375 mOsm
pH: 7,0 – 7,4
Prueba de esterilidad: Sin crecimiento/pase
Endotoxina: <2 UE/ml
Micoplasmas: Negativo
Análisis funcional: Descongelación y cultivo de organoides de colon humano para 2 pases.
Storage and Stability
Una vez recibido, almacene a −20 °C. Cuando esté listo para usar, descongele durante la noche a 2-8°C. Una vez descongelado, mezcle bien. Utilizar inmediatamente y almacenar a 2-8°C durante un máximo de 1 semana. No recongelar. Las alícuotas no utilizadas pueden almacenarse a −20 °C hasta la fecha de caducidad.
Legal Information
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Protocolos
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Ver todo
Contenido relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.