Key Documents
SCM162
Sigma-Aldrich
Medio basal DMEM/F-12 MÁS
Advanced DMEMF12 basal media used in low-serum or serum-free media formulations including stem cell and 3D organoid cell cultures.
Sinónimos:
Advanced DMEM/F12, Organoid Basal Media, Organoid Basal Media, DMEMF12, DMEM F12, Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Ham′s F-12, Serum-Free Basal Media
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
DMEM/F-12 PLUS es una formulación avanzada de los medios basales Eagle modificado de Dulbecco/F-12 de Ham que pueden utilizarse en una amplia gama de líneas celulares para aplicaciones que requieren un enriquecimiento reducido o nulo con suero. Las líneas celulares cultivadas en DMEM/F12 PLUS y con poco suero exhiben un crecimiento celular equivalente o superior mientras que mantienen la misma morfología y función celulares que con elevada cantidad de suero. Entre las aplicaciones de DMEM/F12 PLUS se cuentan:
• Cultivo de células primarias, madre y líneas celulares en aplicaciones que requieren un medio con poco o nada de suero.
• Optimización de transfecciones que requieren condiciones con poco o nada de suero.
• Producción de medio condicionado en condiciones exentas de suero o con poco suero.
• Medios optimizados para el cultivo y la expansión de múltiples organoides tridimensionales y sistemas de tejidos.
DMEM/F12 PLUS es una formulación patentada que contiene seroalbúmina humana (HSA), lípidos definidos, oligoelementos, productos químicos y proteínas esenciales para el crecimiento celular óptimo en condiciones de poco suero. El medio contiene una elevada concentración de glucosa y no contiene L-glutamina ni penicilina-estreptomicina.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Medios basales DMEMF12 avanzados utilizados en formulaciones de medios con poco o nada de suero, incluidos cultivos de células madre y organoides 3D.
Quality
Aspecto (color): Líquido rojo transparente
Osmolalidad: 290-330 mOsm
pH: 7,2-7,4
Esterilidad probada: Sin crecimiento/pasa
Endotoxina: <2 UE/ml
Micoplasmas: Negativo
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C. Antes de su uso, alicuotar en volúmenes más pequeños para evitar contaminación. Proteger de la luz cuando no se esté utilizando. Aclimatar el medio a temperatura ambiente durante 15-20 minutos antes de su uso. No calentar los medios a 37°C antes de usarlos.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Ver todo
Protocolos
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Contenido relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.