Key Documents
SCM013
Sigma-Aldrich
Suplemento de medio NDiff Neuro-27 (x100)
NDiff Neuro-27 Medium Supplement is a serum-free supplement containing antioxidants & other factors that has been developed for the in vitro propagation & maintenance of undifferentiated murine embryonic stem (ES) cells in serum free medium.
Sinónimos:
NDiff Medium Supplement, Neuro-27 Medium Supplement
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
Millipore
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
dry ice
General description
El suplemento de medios NDiff Neuro-27 es un suplemento sin suero que contiene antioxidantes y otros factores que han sido desarrollados de manera específica para la propagación in vitro y el mantenimiento de células madre embrionarias murinas indiferenciadas (ES) en medio sin suero (Nichols J, 2006). Este producto puede utilizarse también para diferenciar las células ES murinas en neuronas posmitóticas, en particular a través de la diferenciación en monocapa (Ying QL, 2003).
Physical form
El suplemento para medios NDiff Neuro-27 se suministra como una disolución acuosa. Debe determinarse la concentración de trabajo óptima del suplemento para usos y tipos de células específicos. En la mayoría de los casos, una dilución 1:40-1:200 es apropiada. Normalmente se diluye 1:100 de Neuro-27 para la auto-renovación y la diferenciación neuronal de las células ES de ratón.
Storage and Stability
Mantener a -20 °C hasta la fecha de caducidad. Proteger de la luz. Una vez descongelada, distribuya en alícuotas la porción no utilizada y consérvelas a -20 °C hasta su uso futuro. Una vez añadido al medio de cultivo celular, el producto es estable a 4 °C durante cuatro semanas.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Qi-Long Ying et al.
Nature biotechnology, 21(2), 183-186 (2003-01-14)
Mouse embryonic stem (ES) cells are competent for production of all fetal and adult cell types. However, the utility of ES cells as a developmental model or as a source of defined cell populations for pharmaceutical screening or transplantation is
Defined conditions for neural commitment and differentiation
Ying, Qi-Long and Smith, Austin G
Test, 365, 327-341 (2003)
Jennifer Nichols et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 329, 91-98 (2006-07-19)
The availability of murine embryonic stem (ES) cells has revolutionized the study of mammalian development and disease. We recently developed a culture medium that has enabled us to identify the essential signaling pathways required for maintenance of pluripotency in vitro.
Artículos
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.