No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
SCGPS01RE
Millipore® Steritop® Filtro de tapa botella al vacío
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
Sinónimos:
Filtro de tapa de botella a rosca Steritop
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Steritop®
Características
hydrophilic
envase
pack of 12 ea
Parámetros
45 °C max. temp.
descripción
2.4 mL (hold-up volume)
técnicas
sterile filtration: suitable
Altura
74 mm
capacidad
150 mL
Diámetro
12.5 cm
diám. del filtro
73 mm
filtración área
40 cm2
embudo capacidad
150 mL
Matriz
Express PLUS™
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las unidades de filtración estériles Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos, las disoluciones tampón y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con una baja adsorción inespecífica y un diseño estable y sin punta.
Esta tapa de botella Steritop ® de 150 ml con una membrana de filtración de polietersulfona (PES) de tamaño de poro de 0,22 μm se puede utilizar en botellas con aberturas de 33 mm, diseñadas para aplicaciones al vacío.
Aplicación
- Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
- Amortiguadores
- Disoluciones biológicas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
What are you filtering out? What do you want to keep? Pick the right membrane for your filtration.
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Please refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 answer-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
Helpful?
-
-
The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
1 answer-
Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
Glass bottles, GL33:
• Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
• Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
Glass bottles, GL45
• Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
• Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
• Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
• Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
• Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
• Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)Helpful?
-
-
What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Typically 3 years from sterilization.
Helpful?
-
-
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
Helpful?
-
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 answer-
Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Helpful?
-
-
What Bacterial Endotoxins Test is used?
1 answer-
The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
Helpful?
-
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.Helpful?