Documentos clave
PVC503700
Millipore
Membrana de filtración de PVC
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
PVC membrane
plain filter
white filter
Agency
in accordance with ASTM® E1553
in accordance with NIOSH 0500,0600,5000,5011,5019,5026,5030,5032,5035,7300,7500,7501,7504,7505,7600,7601,7602,7603,7604,7605
in accordance with OSHA ID 215,ID142
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Diámetro
37 mm
diám. del filtro
37 mm
grosor
50 μm
tamaño de poro
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Control del aire
  • Análisis de partículas
  • Análisis de partículas de sílice
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials