LSWP04700
Membrana de filtración Mitex™
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
grosor
170 μm
color
white
Matriz
Mitex™
tamaño de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
punto de burbuja
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
- Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos
- Clarificación de propelentes
- Aislamiento de ARN
- Control del aire
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13