PR0G00001
Módulo de pretratamiento Progard®
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® 1 (corto)
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Productos recomendados
Materiales
polypropylene (and EPDM)
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Progard®
Altura
21 cm (8.3 in.)
residuo halogenado
<1 ppm (Cl2)
compatibilidad
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs™ (1997-2012)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El módulo de pretratamiento Progard® 1 se ha diseñado para pretratar el agua mediante la eliminación de partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre del agua del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones minerales, el ensuciamiento orgánico y la oxidación del cloro.
El módulo de pretratamiento Progard® 1 asegura la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
La sustitución de los fungibles, cuando lo indique el sistema, es fundamental para mantener su rendimiento dentro de las especificaciones.
Diseñado para utilizar con los sistemas de purificación de agua Direct-Q®, Elix® y Rios™ 5/8/16.
El módulo de pretratamiento Progard® 1 asegura la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
La sustitución de los fungibles, cuando lo indique el sistema, es fundamental para mantener su rendimiento dentro de las especificaciones.
Diseñado para utilizar con los sistemas de purificación de agua Direct-Q®, Elix® y Rios™ 5/8/16.
Aplicación
Eliminación de las sustancias orgánicas, el cloro libre, las partículas y los coloides del agua del grifo para proteger la membrana de RO.
Características y beneficios
- El módulo de pretratamiento Progard® 1 está fabricado con polipropileno y EPDM.
- Adecuado para el suministro de agua corriente con un índice de densidad de sedimentos (SDI) < 5 y Cl2 < 1 ppm.
- Los medios de carbón activo natural presentan una superficie y cinética de adsorción elevadas y toleran agua de alimentación que contenga hasta 1 ppm de cloro.
- El filtro de profundidad exhibe una gran capacidad y una retención optimizada, y tolera agua de alimentación con un SDI de hasta 5.
- Incorpora polifosfatos, seleccionados de manera específica para evitar la formación de incrustaciones sin liberar iones.
Componentes
Combinación de tres medios de purificación:
- El carbón activado elimina el cloro libre y los compuestos orgánicos
- La filtración en profundidad elimina partículas y coloides.
- El antiincrustante minimiza el riesgo de formación de incrustaciones
Información legal
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany