Key Documents
PR0G000T3
Milli-Q
Módulo de pretratamiento Progard® T3
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
Optimal protection of RO membrane, optimized system lifetime and performance, feed water with a silt density index up to 5.
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
halogenated residue
<1 ppm (Cl2)
compatibility
for use with Milli-Q® Direct
shipped in
ambient
General description
El módulo de pretratamiento Rogard® se ha diseñado para eliminar partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre del agua del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones minerales, el ensuciamiento orgánico y la oxidación del cloro.
El módulo de pretratamiento Progard® T3 asegura la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
La sustitución de los fungibles, cuando lo indique el sistema, es fundamental para mantener su rendimiento dentro de las especificaciones.
Diseñado para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® Direct.
Application
Eliminación de las sustancias orgánicas, el cloro libre y las partículas del agua del grifo para proteger la membrana de RO.
Features and Benefits
  • El módulo de pretratamiento Progard® T3 está fabricado con polipropileno y EPDM.
  • Adecuado para el suministro de agua corriente con un índice de densidad de sedimentos (SDI) < 5 y Cl2 < 1 ppm.
  • Los medios de carbón activo natural presentan una superficie y cinética de adsorción elevadas y toleran agua de alimentación que contenga hasta 1 ppm de cloro.
  • El filtro de profundidad exhibe una gran capacidad y una retención optimizada, y tolera agua de alimentación con un SDI de hasta 5.
  • Incorpora polifosfatos, seleccionados de manera específica para evitar la formación de incrustaciones sin liberar iones.
  • 100 % de trazabilidad con la etiqueta e-Sure; los módulos de pretratamiento T3 incorporan la tecnología RFID. Esto proporciona visibilidad instantánea de los parámetros del módulo y garantiza un rendimiento seguro y óptimo del sistema, proporcionando una completa trazabilidad.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class