Documentos clave
PIHA01250
Millipore
Plaquitas verticales para cultivo celular Millicell®
pore size 0.45 μm, diam. 12 mm, white mixed cellulose esters (MCE) membrane, size 24 wells, sterile
Sinónimos:
placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita permeable para cultivo, plaquitas para cultivo celular
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
material
polystyrene housing
white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
sterility
ethylene oxide treated
sterile
packaging
pack of 50
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
50 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
toxicology assay: suitable (in vitro)
H
10.5 mm
diam.
12 mm
filtration area
0.6 cm2
size
24 wells
surface area
0.6 cm2
working volume
0.6 mL
color
opaque white, membrane
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm
application(s)
industrial qc (microbial attachment assays)
binding type
high binding surface
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: placa de 24 pocillos, tamaño de poro de 0,45 μm
Con las plaquitas Millicell®, las células cultivadas en fijación o en suspensión pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Crecimiento, estructura y función celulares que imitan más estrechamente lo que ocurre in vivo. Además, las plaquitas Millicell® hacen posible el estudio de ambos lados de la monocapa celular.
Plaquitas verticales Millicell:® :
-Promueven un crecimiento celular excelente y proporcionan una oportunidad excepcional para realizar estudios celulares
Tipo de membrana:
Membrana MF-Millipore (ésteres mezclados de celulosa)
- Para polarización anatómica y funcional excepcional
Aplicaciones
Fijación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, inmunocitoquímica
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Packaging
Envase en blíster individual
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Ver todo