PICM01250
Plaquitas verticales para cultivo celular Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, size 24 wells, sterile
Sinónimos:
Plaquita Millicell para cultivo celular, 12 mm, PTFE hidrófila, 0,4 µm, placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita permeable para cultivo, plaquitas para cultivo celular
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Nivel de calidad
esterilidad
ethylene oxide treated
sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 50 (individually blister packaged)
fabricante / nombre comercial
Millicell®
Parámetros
50 °C max. temp.
técnicas
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Altura
10.5 mm
Diámetro
12 mm
filtración área
0.6 cm2
tamaño
24 wells
superficie
0.6 cm2
volumen de trabajo
0.6 mL
color
transparent membrane, when wetted
Matriz
Biopore™
tamaño de poro
0.4 μm
tipo de unión
low binding surface
método de detección
fluorometric
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
- Fijación celular
- Crecimiento celular
- Diferenciación celular
- Inmunocitoquímica
Características y beneficios
- Promueve un excelente crecimiento celular y proporciona una oportunidad excepcional para realizar estudios celulares
- La membrana hidrófila de PTFE de baja adsorción a proteínas es ideal para la visualización de células en vivo y aplicaciones inmunofluorescentes
Información legal
Opcional
Para utilizar con
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Artículos
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.