Documentos clave
NY1004700
Millipore
Filtro de malla de nailon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 10,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
description
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filter diam.
47 mm
thickness
65 μm
pore size
10.0 μm pore size
6 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: NY10
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Existen dos tipos: 1) Membrana de filtración de nailon con tamaños de poro que van desde 0,20 hasta 1,2 µm, y 2) Filtros de malla tejida con aperturas de la malla comprendidas entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de la limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponibles
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Tipo de filtro: Filtro de malla
Application
  • Recolección de algas y células
  • Análisis de partículas
  • Filtración de partículas grandes
  • Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
  • Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
  • Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What kind of nylon are these made from? I'm looking for Nylon 6. Let me know if you carry membranes made of PA 6. Thank you.
    1 answer
    1. These nylon membranes are Nylon 66.