Key Documents
MXSMCSP48
Millipore
Agar Sabouraud dextrosa con cloranfenicol
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Casete precargado de medios Milliflex®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
agency
EP
USP
Quality Level
sterility
sterile
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
composition
Chloramphenicol
packaging
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex®
color
clear light amberslightly opalescent
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.4±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex®
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
molds
yeasts
General description
Las casetes Milliflex® contienen medios en agar listos para usar con el sistema Milliflex® o el Milliflex Oasis® destinados a un análisis cómodo, rápido y fiable del grado de contaminación microbiológica. La placa precargada con agar contribuye a agilizar la secuencia de trabajo de los análisis de contaminación microbiológica con garantía de calidad y evitando riesgos de contaminación exógena. Cada placa consiste en un conjunto de tres piezas que contiene unos 10 ml de medios. El agar Sabouraud dextrosa (SDX, SDA) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de levaduras y hongos. La dextrosa soporta el crecimiento de los hongos. El pH bajo favorece el crecimiento fúngico e inhibe las bacterias contaminantes de las muestras. El medio está enriquecido también con cloranfenicol para inhibir el crecimiento de la flora bacteriana acompañante.
Application
La placa Milliflex® precargada con agar Sabouraud dextrosa se utiliza en los análisis del grado de contaminación microbiológica y los análisis microbiológicos generales del agua, en especial del agua de gran pureza (electrónica, RO, destilada o purificada). Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de la cerveza.
Specifications
United-States Pharmacopeia XXII Microbial Limits Tests
Culture Medium
Agar Sabouraud dextrosa con cloranfenicol
Analysis Note
Las levaduras forman colonias blancas cremosas. Los mohos tienen una textura rugosa y/o filamentosa.
Microorganismos de control de calidad
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
E. coli (ATCC 8739) y L. casei (ATCC 393) como control negativo
Microorganismos específicos: Levaduras y hongos
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c