Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
MMSMCSD48
Millipore
Placa medios Sabouraud dextrosa MILLIFLEX OASIS®
Sabouraud dextrose media plates for yeast and mold – MXSMCSD48 to be used as replacement item. Search to explore!
Sinónimos:
Placas de medios de cultivo Milliflex Oasis®, Placa de agar con código rosa, lista para usar, para utilizar con el sistema Milliflex Oasis®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
material
red polystyrene plate
Quality Level
agency
complies with EP
complies with JP
complies with USP
sterility
sterile
form
plate (Pre-poured agar)
shelf life
9 mo.
packaging
pk of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
pH
5.6±0.2 (25 °C)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX OASIS® system
storage temp.
2-25°C
suitability
molds
yeasts
General description
Los medios Sabouraud dextrosa de las placas MILLIFLEX OASIS® son medios en agar listos para usar destinados a realizar análisis cómodos, rápidos y fiables. Estas exclusivas placas con código de color rosa ofrecen el control de las etapas de manipulación cruciales a lo largo de todo el procedimiento de trabajo en combinación con el sistema MILLIFLEX OASIS®. Se fabrican y se someten a pruebas de control de calidad de acuerdo con los requisitos de la industria farmacéutica. Las placas pueden apilarse y bloquearse para garantizar un transporte seguro y evitar su apertura accidental. La bandeja de embudos vacía también puede utilizarse como gradilla de incubación.
Las características de MILLIFLEX TRACE garantizan una trazabilidad total mediante la identificación de códigos de barras 2D únicos y etiquetas desprendibles. Si se dejan sin abrir, las placas permanecen precintadas a diferencia de las placas de Petri convencionales, lo que reduce la condensación y la deshidratación durante un tiempo de almacenamiento prolongado debido a su larga vida útil.
Application
Las placas con medio Sabouraud dextrosa MILLIFLEX OASIS® están diseñadas para la recuperación de una amplia gama de levaduras y hongos que se encuentran en varios tipos de agua, especialmente el agua de gran pureza en la industria farmacéutica, la cerveza y el agua embotellada. Son muy utilizadas en la industria farmacéutica y cosmética.
Physical form
48 placas de agar precargadas listas para usar
Analysis Note
Las levaduras forman colonias blancas cremosas. Los hongos tienen una textura rugosa y/o filamentosa. Las bacterias capaces de crecer producen colonias de transparentes a blancas.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Ver todo