Key Documents
IEVH85R
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 8.5 cm × 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Sinónimos:
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
product name
Membrana de PVDF Immobilon®-E, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
feature
easily wetted with water
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
western blot: suitable
filter L × W
8.5 cm × 10 m
pore size
0.45 μm pore size
compatibility
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: IEVH
Este rollo de 8,5 cm x 10 m ofrece la comodidad de 1 corte para mini-membranas de transferencia (7 x 8,5 cm) y midi-membranas de transferencia (8,5 x 13,5 cm) convencionales. Funciona con el dispensador Immobilon NOW opcional (número de referencia IMDISP).
Membrana Immobilon-E:
- la única membrana de PVDF que se humedece en tampones acuosos, eliminando el paso de prehumectación con metanol.
- Tamaño de poro de 45 µm recomendado para la mayoría de las aplicaciones de inmunotransferencia Western, especialmente para proteínas mayores de 20 kDa
- Compatible con detección quimioluminiscente y cromógena
Las membranas de PVDF Immobilon® se ofrecen en cuatro tipos, cada uno optimizado para una aplicación de transferencia de proteínas diferente. Los cómodos sándwiches para inmunotransferencia consisten en láminas precortadas de membrana y papel de filtración para inmunotransferencia. Las membranas de PVDF Immobilon tienen una alta adsorción de proteínas, por lo que no perderá proteínas durante la transferencia o reanálisis. La estructura de poro abierto facilita el acceso a las proteínas unidas y la retirada de las sondas no unidas.
Características y beneficios:
- La gran adsorción de proteínas proporciona una señal más fuerte
- No se agrietan, rizan ni fracturan al cortarlas
- Bajo fondo
- Capacidades de tinción superiores
- Pueden reutilizarse varias veces
Immobilon-E es la primera membrana de PVDF para transferencia Western que se puede humedecer con tampón de transferencia acuoso. Esto elimina la etapa de prehumectación con alcohol requerida con otras membranas de PVDF.
Mecanismos de adsorción principales: Electrostático, hidrófobo
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Ver todo
Protocolos
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Ver todo