Documentos clave
MMRECVERY
Millipore
Unidad de filtración MILLIFLEX OASIS®
volume 100 mL
Sinónimos:
Aparato de filtración, Embudo de filtración, Sistema de filtración, Unidad de filtración
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
material
styrene-butadiene device
Quality Level
agency
EP, USP, JP
EP 2.6.12
JP 4.05 part 1
USP 61
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
packaging
pack of 24
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
technique(s)
: suitable using growth promotion accessory
volume
100 mL
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
General description
La unidad de filtración MILLIFLEX OASIS® sin membrana está diseñada específicamente para la prueba de promoción del crecimiento de los medios de cultivo MILLIFLEX OASIS®. Esta unidad le permite probar el rendimiento de los medios en las mismas condiciones habituales.
Application
La unidad de filtración Milliflex Oasis® sin membrana se utiliza para ensayos de biocarga eficientes y está diseñada para la prueba de promoción del crecimiento.
Features and Benefits
  • Transferencia sencilla del embudo a la bomba
  • Protección de la muestra con la tapa abatible en el embudo
  • Volumen exacto de la muestra con el embudo transparente, indicadores de nivel visibles y material hidrófobo
  • Transferencia óptima, sin contacto de la membrana a los medios de cultivo
  • Separación del embudo sin esfuerzo
Packaging
  • Las unidades vienen en envases de 8 unidades en 2 bandejas desmontables.
  • Cada caja contiene 24 unidades: 3 bolsas de 8 unidades.
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany