Key Documents
MHSTCMAG-70K
Millipore
Panel de células T de rata de alta sensibilidad MILLIPLEX® - Análisis inmunológico múltiple
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Luminex® Mouse Immunology Panel, Millipore Mouse Immunology Panel, Mouse Immunology Protein Multiplex Assay
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Quality Level
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 82-102%
sensitivity: 0.26-11.14 pg/mL
standard curve range: 0.10-400 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(KC/GROα/CXCL1)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.34-5,500 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 2.93-12,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 3.17-13,000 pg/mL
(LIX)
standard curve range: 3.42-14.000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(MCP-1/CCL2)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(MIP-2/CXCL2)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
ambient
General description
Las citocinas son polipéptidos inmunomoduladores que desempeñan un papel clave en las respuestas inmunitarias adaptativas e innatas. Término genérico, “citocinas” abarca las miocinas (producidas por las células musculares), las linfocinas (producidas por las células Th activadas), las interleucinas (que actúan como mediadores entre las células T) y las quimiocinas (responsables de la migración de las células T). Las citocinas, uno de los mecanismos reguladores del sistema inmunitario, actúan en las fases de reconocimiento, activación o efectora de una respuesta inmunitaria, modulando el desarrollo y las actividades funcionales de los subtipos de células T, células B y células mieloides. La investigación en la que intervienen citocinas desempeña un papel significativo en el logro de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y de su respuesta polifacética a la mayoría de los antígenos, en especial las respuestas que componen el proceso inflamatorio.
En muchos cuadros clínicos y subclínicos de una enfermedad, como las enfermedades autoinmunitarias, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos neurológicos y el cáncer, se observan bajos niveles de inflamación. Por consiguiente, medir niveles de picogramos de las citocinas es fundamental para comprender la patogenia de estas enfermedades.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Reactividad cruzada
No hay reactividad cruzada detectable dentro del panel.
Application
  • Analitos: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, KC/CXCL1, LIX, MCP-1, MIP-2, TNF-α
  • Tipo de muestra recomendado: suero, plasma, cultivo tisular u otros medios
  • Dilución de la muestra recomendada: suero o plasma puro o diluido 1:2
  • Tiempo de ejecución del ensayo: Durante la noche
  • Categoría de investigación: inflamación e inmunología
  • Subcategoría de investigación: respuesta inmunitaria, metabolopatías, enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad cardiovascular,
Features and Benefits
Diseñe su kit múltiple eligiendo los analitos disponibles en este panel.
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8°C.
Other Notes
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Sensibilidad: Consulte el protocolo para conocer la sensibilidad de cada analito.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
David K Harrison et al.
Transplantation, 105(3), 540-549 (2020-09-06)
Organ transplantation is life-saving and continued investigations into immunologic mechanisms that drive organ rejection are needed to improve immunosuppression therapies and prevent graft failure. DNA-dependent protein kinase catalytic subunit, DNA dependent-protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs), is a critical component of
Sébastien Le Garf et al.
International journal of molecular sciences, 20(20) (2019-10-23)
Regular aerobic exercise, independently of weight loss, improves metabolic and anti-inflammatory states, and can be regarded as beneficial in counteracting obesity-induced low-grade inflammation. However, it is still unknown how exercise alters immunometabolism in a context of dietary changes. Agonists of
Irene Martínez de Toda et al.
International journal of molecular sciences, 18(7) (2017-07-25)
The decrease in the proliferative response of lymphocytes is one of the most evident among the age-related changes of the immune system. This has been linked to a higher risk of mortality in both humans and experimental animals. However, long-lived
Sha-Sha Yi et al.
Frontiers in psychiatry, 13, 864481-864481 (2022-05-17)
Increasing evidence indicates that inflammatory responses may influence brain neurochemical pathways, inducing depressive-like behaviors. Ultrasound stimulation (US) is a promising non-invasive treatment for neuropsychiatric diseases. We investigated whether US can suppress inflammation and improve depressive-like behaviors. Mice were intraperitoneally injected
Robert A Kazmierczak et al.
Oncotarget, 11(44), 3943-3958 (2020-11-21)
Conventional cancer chemotherapies are not fully efficacious and do not target tumors, leading to significant treatment-related morbidities. A number of genetically attenuated cancer-targeting bacteria are being developed to safely target tumors in vivo. Here we report the toxicological, tumor-targeting, and
Contenido relacionado
MILLIPLEX® Mouse T Cell Panel quantifies multiple cytokines for studying low-level expression simultaneously.
MILLIPLEX® Mouse T Cell Panel quantifies multiple cytokines for studying low-level expression simultaneously.
MILLIPLEX® Mouse T Cell Panel quantifies multiple cytokines for studying low-level expression simultaneously.
MILLIPLEX® Mouse T Cell Panel quantifies multiple cytokines for studying low-level expression simultaneously.