Documentos clave
RECYTMAG-65K
Millipore
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas de rata MILLIPLEX® - Análisis múltiple para inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
luminex rat cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex rat pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore rat inflammation multiplex kit, rat interleukin immunoassay panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nivel de calidad
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 80-131%
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(Leptin, IFNγ, GRO/KC/CINC-1)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(MIP-1α, IL-1β, IP-10, Fractalkine, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 29.3-120,000 pg/mL
(MCP-1)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(G-CSF, Eotaxin, IL-4, IL-13, IL-5, VEGF, RANTES)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex xMAP)
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
El panel de microesferas (RECYTMAG-65K) de citocinas/quimiocinas de rata MILLIPLEX® le permite concentrarse en el potencial terapéutico de las citocinas, así como en la modulación de la expresión de las citocinas.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Especificidad
Reactividad cruzada
No hay reactividad cruzada o es mínima entre los anticuerpos y cualquier otro analito del panel.
Aplicación
  • Analitos: EGF, EOTAXIN/CCL11, fractalquina, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, LEPTINA, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, GRANTES, TNF-α, VEGF
  • Tipo de muestra recomendado: suero o plasma de rata
  • Dilución recomendada de la muestra: 1:2
  • Tiempo de ejecución del análisis: Un día
Características y beneficios
Diseñe su kit múltiple eligiendo los analitos disponibles en este panel.
Ligadura / enlace
Sustituye a: RCYTOMAG-80K
Información legal
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Visite la Librería de documentos
A guinea pig model of Zika virus infection.
Kumar M, Krause KK, Azouz F, Nakano E, Nerurkar VR.
Virology Journal null
Mariano Guardia Clausi et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 37(3), 787-800 (2016-03-18)
Neuroinflammation subsequent to developmental brain injury contributes to a wave of secondary neurodegeneration and to reactive astrogliosis that can inhibit oligodendrocyte progenitor differentiation and subsequent myelination. Here we evaluated the therapeutic efficacy of a small molecule antagonist for a TGFß
?1-Antitrypsin inhibits ischemia reperfusion-induced lung injury by reducing inflammatory response and cell death.
Gao, W; Zhao, J; Kim, H; Xu, S; Chen, M; Bai, X; Toba, H; Cho, HR; Zhang, H; Keshavjeel, S; Liu, M
The Journal of Heart and Lung Transplantation : the Official Publication of the International Society For Heart Transplantation null
Ginsenoside Rd maintains adult neural stem cell proliferation during lead-impaired neurogenesis.
Wang, B; Feng, G; Tang, C; Wang, L; Cheng, H; Zhang, Y; Ma, J; Shi, M; Zhao, G
Neurological Sciences null
Philip E Brandish et al.
European journal of pharmacology, 724, 102-111 (2014-01-01)
Glucocorticoids are used widely in the treatment of inflammatory diseases, but use is accompanied by a significant burden of adverse effects. It has been hypothesized that gene- and cell-specific regulation of the glucocorticoid receptor by small molecule ligands could be
Contenido relacionado
See how multiplex assays, such as the Luminex® bead-based multiplex immunoassay MILLIPLEX® Rat Liver Injury Panel, enable researchers to simultaneously measure multiple hepatotoxic biomarkers and cytokines to expand knowledge on drug-induced liver injury processes.
See how multiplex assays, such as the Luminex® bead-based multiplex immunoassay MILLIPLEX® Rat Liver Injury Panel, enable researchers to simultaneously measure multiple hepatotoxic biomarkers and cytokines to expand knowledge on drug-induced liver injury processes.
See how multiplex assays, such as the Luminex® bead-based multiplex immunoassay MILLIPLEX® Rat Liver Injury Panel, enable researchers to simultaneously measure multiple hepatotoxic biomarkers and cytokines to expand knowledge on drug-induced liver injury processes.
See how multiplex assays, such as the Luminex® bead-based multiplex immunoassay MILLIPLEX® Rat Liver Injury Panel, enable researchers to simultaneously measure multiple hepatotoxic biomarkers and cytokines to expand knowledge on drug-induced liver injury processes.
Ver todo