Documentos clave
MCYTOMAG-70K
Millipore
Panel de microesferas magnéticas de citocinas/quimiocinas de ratón MILLIPLEX® - Ensayo múltiple de inmunología
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nivel de calidad
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex xMAP)
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Para identificar citocinas específicas implicadas en cualquier respuesta inflamatoria o inmunitaria, podría ser necesario examinar paneles de citocinas, lo que a menudo requiere cierto nivel de automatización o un alto rendimiento. Las microesferas pueden facilitar el proceso de automatización y el cribado de alto rendimiento con funciones como el lavado a distancia. Las ventajas incluso fuera de la automatización son:
  • Opciones más flexibles de placa y lavadoras la de placa
  • Mejor rendimiento con muestras de suero o plasma turbias
  • Resultados de los análisis equivalentes a los obtenidos sin microesferas
  • El lavado automatizado evita muchos de los problemas asociados con el lavado con filtración al vacío
El panel de citocinas/quimiocinas de ratón MILLIPLEX® le permite concentrarse en el potencial terapéutico de las citocinas, así como en la modulación de la expresión de las citocinas. Junto con la plataforma Luminex® xMAP® en un formato de microesfera, obtendrá la ventaja de la velocidad y la sensibilidad ideales, lo que permite la detección cuantitativa múltiple de docenas de analitos simultáneamente y a su vez puede mejorar considerablemente la productividad.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Aplicación
  • Analitos: G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF, Eotaxina/CCL11
Características y beneficios
Diseñe su kit múltiple eligiendo los analitos disponibles en este panel.
Otras notas
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para conocer las sensibilidades de cada una de las citocinas.
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Visite la Librería de documentos
M Emrah Şelli et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 107, 22-26 (2017-04-23)
Myocarditis, the principal cause of dilated cardiomyopathy and heart failure in young adults, is associated with autoimmunity to human cardiac α-myosin (hCAM) and the DR4 allele of human major histocompatibility II (MHCII). We developed an hCAM-induced myocarditis model in human
Lipopolysaccharide-induced brain activation of the indoleamine 2,3-dioxygenase and depressive-like behavior are impaired in a mouse model of metabolic syndrome.
Dinel, AL; Andre, C; Aubert, A; Ferreira, G; Laye, S; Castanon, N
Psychoneuroendocrinology null
Dectin immunoadhesins and pneumocystis pneumonia.
Ricks, DM; Chen, K; Zheng, M; Steele, C; Kolls, JK
Infection and Immunity null
Rodney M Ritzel et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(8), 3318-3330 (2016-03-11)
Aging is associated with an increase in basal inflammation in the CNS and an overall decline in cognitive function and poorer recovery following injury. Growing evidence suggests that leukocyte recruitment to the CNS is also increased with normal aging, but
I Lonskaya et al.
Neuroscience, 304, 316-327 (2015-08-04)
Alzheimer's disease (AD) brains exhibit plaques and tangles in association with inflammation. The non-receptor tyrosine kinase Abl is linked to neuro-inflammation in AD. Abl inhibition by nilotinib or bosutinib facilitates amyloid clearance and may decrease inflammation. Transgenic mice that express
Contenido relacionado
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
Ver todo