Key Documents
MERS00002
Millipore
Voltímetro Millicell ERS-2
The Millicell-ERS (Electrical Resistance System) reliably measures membrane potential & resistance of epithelial cells in culture.
Sinónimos:
ERS-2 Voltohmmeter, Millicell Voltohmmeter
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
manufacturer/tradename
Millicell®
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
General description
El Millicell® ERS -2 (sistema de resistencia eléctrica) mide de manera fiable el potencial y la resistencia de la membrana de las células epiteliales en cultivo. Este dispositivo mide cualitativamente la salud de las monocapas celulares y cualitativamente la confluencia celular. Una bolita de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) en la punta de cada electrodo mide el voltaje. Debido al pequeño tamaño de los electrodos, puede medirse fácilmente el voltaje transepitelial y la resistencia de las células cultivadas en membranas microporosas. Los accesorios consisten en un conjunto de electrodos de sustitución (fijos), un conjunto de electrodos ajustables y un conjunto de electrodos especializados para utilizar con las plaquitas de cultivo celular Millicell-96.
Características y beneficios:
- Instrumento portátil que encaja en las campanas de flujo laminar
- Las mediciones no afectan a la esterilidad ni dañan las células en la membrana
- Ampliamente citadas y recomendadas en protocolos de cultivo de células epiteliales
Aplicaciones:
Medición de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER), evaluación de la salud de monocapas celulares, medición cuantitativa de la confluencia
Application
Categoría investigación
Cultivo celular
Linkage
Sustituye a: MERS00001
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Helicobacter pylori HtrA is a new secreted virulence factor that cleaves E-cadherin to disrupt intercellular adhesion.
Hoy, Benjamin, et al.
EMBO Reports, 11, 798-804 (2010)
Arturo Barbachano-Guerrero et al.
The Journal of general virology, 101(5), 484-496 (2020-03-07)
Dengue virus (DENV) causes an estimated 390 million infections worldwide annually, with severe forms of disease marked by vascular leakage. Endothelial cells (EC) are directly responsible for vascular homeostasis and are highly responsive to circulating mediators but are not commonly infected.
Yi Liu et al.
Nature communications, 11(1), 589-589 (2020-02-01)
Circadian clocks in the suprachiasmatic nucleus and peripheral tissues orchestrate behavioral and physiological activities of mammals in response to environmental cues. In the liver, the circadian clock is also modulated by feeding. However, the molecular mechanisms involved are unclear. Here
Artículos
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.